1,3-Dichloro-2-fluorobenzène
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorofluorobenzene
003714-25G 003714-100G
FLUO003714-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003714-25G FLUO003714-100G
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00010307
Numéro CAS: 2268-05-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité