1,4-Dichloro-2-fluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21282.06EA 34.4 EUR InStock
B21282.06 B21282.14
1,4-Dichloro-2-fluorobenzène ≥99%
1,4-Dichloro-2-fluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 348-59-4
Molecular Formula: C6H3Cl2F
Formula Weight: 165.00
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5245
Melting Point: 4°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 2355590
MDL No.: MFCD00060656
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,383
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060656
Numéro CAS: 348-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité