1-Chloro-2-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21209.36EA 772 EUR InStock
B21209.36 B21209.14
1-Chloro-2-fluorobenzène ≥98%
1-Chloro-2-fluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 348-51-6
Molecular Formula: C6H4ClF
Formula Weight: 130.55
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.5010
Melting Point: -43°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1855301
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000533
Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,242
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000533
Numéro CAS: 348-51-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité