1-Chloro-2-fluorobenzène
001145-100G 001145-500G 001145-25G
FLUO001145-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001145-100G FLUO001145-500G FLUO001145-25G
1-Chloro-2-fluorobenzène
1-Chloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42.5 °C
Densité: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000533
Numéro CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité