4-Chloro-1,2-difluorobenzène
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01824EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01824EA MAYBSB01824.50 MAYBSB01824.1
4-Chloro-1,2-difluorobenzène
4-Chloro-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (1013 hPa)
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042572
Numéro CAS: 696-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité