1-Chloro-3-fluorobenzène
001146-100G 001146-500G 001146-25G
FLUO001146-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001146-100G FLUO001146-500G FLUO001146-25G
1-Chloro-3-fluorobenzène
1-Chloro-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Densité: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000569
Numéro CAS: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité