1-Chloro-4-fluorobenzène
Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
001147-100G 001147-500G
FLUO001147-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001147-100G FLUO001147-500G
1-Chloro-4-fluorobenzène
1-Chloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21.5 °C
Densité: 1,2573 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000603
Numéro CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité