2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Attention
FL4421.1 004421-5G 004421-25G 004421-100G
CHMPFL4421.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL4421.1 FLUO004421-5G FLUO004421-25G FLUO004421-100G
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00042527
Numéro CAS: 84194-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité