2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde
Attention
001426-100G 001426-500G
FLUO001426-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001426-100G FLUO001426-500G
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003306
Numéro CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité