3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Attention
002148-5G 002148-25G
FLUO002148-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002148-5G FLUO002148-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 44…46 °C
Numéro MDL: MFCD00011735
Numéro CAS: 34328-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité