4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
41365.06EA 71.6 EUR InStock
41365.06 41365.03 41365.14
4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde ≥98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 5527-95-7
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 96°(206°F)
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 46-48°
MDL No.: MFCD00143288
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Point d'éclair: 96 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143288
Numéro CAS: 5527-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité