2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
Attention
005390-25G 005390-100G
FLUO005390-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005390-25G FLUO005390-100G
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001780
Numéro CAS: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité