5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
005619-5G 005619-25G
FLUO005619-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005619-5G FLUO005619-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631434
Numéro CAS: 57381-34-7
EINECS: 260-710-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité