Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque
Danger
FL1630.10 001630-100G 001630-25G
CHMPFL1630.10EA 0 EUR InStock
CHMPFL1630.10 FLUO001630-100G FLUO001630-25G
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077479
Numéro CAS: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité