Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque
Attention
001993-25G 001993-100G 001993-250G
FLUO001993-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001993-25G FLUO001993-100G FLUO001993-250G
Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque
Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002417
Numéro CAS: 434-75-3
EINECS: 207-105-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité