Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
002149-5G 002149-25G 002149-100G
FLUO002149-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002149-5G FLUO002149-25G FLUO002149-100G
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00042477
Numéro CAS: 403-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité