Acide 4-chloro-2,5-difluorobenzoïque
001627-25G 001627-100G
FLUO001627-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001627-25G FLUO001627-100G
Acide 4-chloro-2,5-difluorobenzoïque
Acide 4-chloro-2,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point de fusion: 153…158 °C
Numéro MDL: MFCD00077480
Numéro CAS: 132794-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité