Acide 2,5-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoïque
023234-25G 023234-100G
FLUO023234-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023234-25G FLUO023234-100G
Acide 2,5-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoïque
Acide 2,5-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₂Cl₂FNO₄
MW: 254 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427137
Numéro CAS: 106809-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité