2-Chloro-4-fluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15492.06 A15492.14 A15492.22
A15492.06EA 41.7 EUR InStock
A15492.06 A15492.14 A15492.22
2-Chloro-4-fluoroaniline ≥97%
2-Chloro-4-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2106-02-7
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 2802559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042530
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 191…192 °C
Densité: 1.219
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042530
Numéro CAS: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité