2-Chloro-4-fluoroaniline
001691-25G 001691-100G
FLUO001691-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001691-25G FLUO001691-100G
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042530
Numéro CAS: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité