3-Chloro-2-fluoroaniline
004418-25G 004418-100G
FLUO004418-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004418-25G FLUO004418-100G
3-Chloro-2-fluoroaniline
3-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (14 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00069415
Numéro CAS: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité