Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-fluoroaniline

Fournisseur: Molekula

MOLE24640512-1GEA 0 EUR InStock
MOLE24640512-1G
3-Chloro-2-fluoroaniline
3-Chloro-2-fluoroaniline


Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (14 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00069415
Numéro CAS: 2106-04-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité