5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20951.18EA 207 EUR InStock
B20951.18 B20951.09
5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
5-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2106-05-0
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 102-105°/20mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069416
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C (20 mmHg)
Densité: 1,30
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069416
Numéro CAS: 2106-05-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité