5-Chloro-2-fluoroaniline
Attention
008151-100G 008151-25G 008151-250G
FLUO008151-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008151-100G FLUO008151-25G FLUO008151-250G
5-Chloro-2-fluoroaniline
5-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069416
Numéro CAS: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité