4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16131.14EA 88.6 EUR InStock
A16131.14 A16131.22
4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 57946-56-2
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 92°/2mm
Beilstein Reference: 1934804
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010625
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (2 mmHg)
Densité: 1,311
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010625
Numéro CAS: 57946-56-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité