4-Chloro-2-fluoroaniline
Fournisseur: Molekula
MOLE18590478-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18590478-25G
4-Chloro-2-fluoroaniline
4-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (1013 hPa)
Densité: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010625
Numéro CAS: 57946-56-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité