4-Chloro-3-fluoroaniline
009745-1G 009745-25G 009745-5G
FLUO009745-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009745-1G FLUO009745-25G FLUO009745-5G
4-Chloro-3-fluoroaniline
4-Chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090987
Numéro CAS: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité