4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
008545-5G 008545-25G
FLUO008545-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008545-5G FLUO008545-25G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042211
Numéro CAS: 700-37-8
EINECS: 211-842-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité