1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène
004456-5G 004456-25G
FLUO004456-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004456-5G FLUO004456-25G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 238.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…40 °C
Numéro MDL: MFCD00084853
Numéro CAS: 345-17-5
EINECS: 206-456-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité