3-Chloro-4-fluorophénol
004458-100G 004458-25G
FLUO004458-100GEA 0 EUR InStock
FLUO004458-100G FLUO004458-25G
3-Chloro-4-fluorophénol
3-Chloro-4-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Numéro MDL: MFCD00002257
Numéro CAS: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité