1,2-Dichloro-3-iodobenzène
Attention
001165-25G 001165-100G
FLUO001165-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001165-25G FLUO001165-100G
1,2-Dichloro-3-iodobenzène
1,2-Dichloro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00001034
Numéro CAS: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité