1,2-Dichloro-4-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13440.09EA 39.2 EUR InStock
A13440.09 A13440.18
1,2-Dichloro-4-iodobenzène ≥98%
1,2-Dichloro-4-iodobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 20555-91-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Refractive Index: 1.6480
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 116-118°/12mm
Beilstein Reference: 2245136
MDL No.: MFCD00019014
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019014
Numéro CAS: 20555-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité