1,2-Dichloro-4-iodobenzène
Synonyms: 3,4-Dichloroiodobenzene
001166-25G 001166-100G
FLUO001166-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001166-25G FLUO001166-100G
1,2-Dichloro-4-iodobenzène
1,2-Dichloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019014
Numéro CAS: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité