1,3-Dichloro-4-iodobenzène
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichloroiodobenzène
MAYBTL00185EEEA 0 EUR InStock
MAYBTL00185EE MAYBTL00185.10 MAYBTL00185.1
1,3-Dichloro-4-iodobenzène
1,3-Dichloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001035
Numéro CAS: 29898-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité