Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-4-iodobenzène

Attention
Synonyms: 2,4-Dichloroiodobenzene, 2,4-Dichloro-1-iodobenzene

001167-25G 001167-100G
FLUO001167-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001167-25G FLUO001167-100G
1,3-Dichloro-4-iodobenzène
1,3-Dichloro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001035
Numéro CAS: 29898-32-6
EINECS: 249-938-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité