1,3-Dichloro-5-iodobenzène
Synonyms: 3,5-Dichloroiodobenzene
018527-5G 018527-25G
FLUO018527-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018527-5G FLUO018527-25G
1,3-Dichloro-5-iodobenzène
1,3-Dichloro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00001047
Numéro CAS: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité