1-Chloro-2-iodobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-iodobenzene
A18255.09 A18255.14 A18255.22
A18255.09EA 38 EUR InStock
A18255.09 A18255.14 A18255.22
1-Chloro-2-iodobenzène ≥99%
1-Chloro-2-iodobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1.954
Point d'éclair: 111 °C (231 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001033
Numéro CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité