1-Chloro-2-iodobenzène
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-iodobenzene
001149-25G 001149-100G
FLUO001149-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001149-25G FLUO001149-100G
1-Chloro-2-iodobenzène
1-Chloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1,954 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001033
Numéro CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité