1-Chloro-4-iodobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13459.14 A13459.22 A13459.36
A13459.14EA 45.4 EUR InStock
A13459.14 A13459.22 A13459.36
1-Chloro-4-iodobenzène ≥99%
1-Chloro-4-iodobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 637-87-6
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1634414
MDL No.: MFCD00001053
Formule: C₆H₄ClI
Point d'ébullition: 226…227 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1.886 g/cm³ (57 °C)
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001053
Numéro CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité