1-Chloro-4-iodobenzène
001151-100G 001151-25G
FLUO001151-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001151-100G FLUO001151-25G
1-Chloro-4-iodobenzène
1-Chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001053
Numéro CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité