2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-iodonitrobenzene
A19340.03 A19340.06 A19340.14
A19340.03EA 30.1 EUR InStock
A19340.03 A19340.06 A19340.14
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzène ≥98%
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 41252-96-4
Molecular Formula: C6H3ClINO2
Formula Weight: 283.45
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 2502411
Formule: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,45 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024589
Numéro CAS: 41252-96-4
EINECS: 255-278-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité