2,4-Dichloroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12322400EA 45.9 EUR InStock
EHERC12322400
2,4-Dichloroaniline
2,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C
Numéro MDL: MFCD00007661
Numéro CAS: 554-00-7
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité