2,5-Dichloroaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11151.0E A11151.30 A11151.36
A11151.0EEA 278 EUR InStock
A11151.0E A11151.30 A11151.36
2,5-Dichloroaniline ≥99%
2,5-Dichloroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 95-82-9
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 139°(282°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 1447438
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007667
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 250…251 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1.54
Point d'éclair: 139 °C (282 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007667
Numéro CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité