2,5-Dichloroaniline
Fournisseur: Molekula
MOLE32619825-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE32619825-1KG
2,5-Dichloroaniline
2,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…50 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007667
Numéro CAS: 95-82-9
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité