2,6-Dichloroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12322600EA 67 EUR InStock
EHERC12322600
2,6-Dichloroaniline
2,6-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007675
Numéro CAS: 608-31-1
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité