2-Chloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15758.0EEA 143 EUR InStock
A15758.0E A15758.0C A15758.36
2-Chloroaniline ≥98%
2-Chloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 95-51-2
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5880
Odour: Characteristic
Melting Point: -3°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 606077
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007656
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 207…209 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,213
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Numéro MDL: MFCD00007656
Numéro CAS: 95-51-2
ONU: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité