2-Chloroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02611.0500EA 141 EUR InStock
8.02611.0500 8.02611.0100 8.02611.9999
2-Chloroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00007656
Numéro CAS: 95-51-2
ONU: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -3 °C
Molar Mass 127.57 g/mol
Boiling Point 207 - 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.5877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 14.2 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) suspension,weakly alkaline
Ignition Point 500 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité