3,4-Dichloroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0324-25G D0324-500G
TCIAD0324-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0324-25G TCIAD0324-500G
3,4-Dichloroaniline ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 70…73 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007768
Numéro CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8730b733b2cc22a117f526d77770e12061e6449d&vid=9cf202fd9d2ccc6dd9e7f84253d07affe3417e2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité