3,5-Dichloroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO113125000EA 185 EUR InStock
ACRO113125000 ACRO113121000
3,5-Dichloroaniline 98%
3,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (741 mmHg)
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1,58 g/cm³
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007774
Numéro CAS: 626-43-7
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
Fluorescence max 565 nm (in Methanol)
Optimum lasing 588 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité