Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11351000EA 108 EUR InStock
EHERC11351000
3-Chloroaniline
3-Chloroaniline


Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 230,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10,4 °C
Densité: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Numéro MDL: MFCD00007765
Numéro CAS: 108-42-9
ONU: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité